Ether diéthylique ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR® exempt de peroxydes
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2,2'-Oxybiséthane2,2'-OxydiéthaneOxyde de diéthyleEther éthylique
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 4-7 ppm
23806.328EA 78.5 EUR InStock
23806.328
Ether diéthylique ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR® exempt de peroxydes
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03852
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité