Ether diéthylique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3942.1 3942.2 3942.3 3942.4
ROTH3942.1EA 57.5 EUR InStock
ROTH3942.1 ROTH3942.2 ROTH3942.3 ROTH3942.4
Ether diéthylique
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité