Ether diéthylique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
91238-10ML-F 91238-1ML-F
91238-10ML-FEA 329 EUR InStock
91238-10ML-F 91238-1ML-F
Ether diéthylique, Supelco®
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
ONU: 1155
ADR: 3,I
ATTEINDRE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf068829523a07f310982c44561665679ee7458&vid=2bb70f3aed5d0a2aeb472dc109d7c03fc739c6c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité