Acetone-diméthylacetal ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2-Diméthoxypropane
A13810.AEEA 31.2 EUR InStock
A13810.AE A13810.AP ABCRAB116057.0100 A13810.PI A13810.0F
Acetone-diméthylacetal ≥98%
Acetone-diméthylacetal
Purity: 98%
CAS No.: 77-76-9
Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.848
Refractive Index: 1.3780
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -47°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 635678
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008479
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,848
Point d'éclair: –11 °C (–12 °F)
Numéro MDL: MFCD00008479
Numéro CAS: 77-76-9
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité