Acetone-diméthylacetal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,2-Diméthoxypropane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02936.0500EA 86 EUR InStock
8.02936.0500 8.02936.1000 8.02936.0100 8.02936.9999 8.02936.9170
Acetone-diméthylacetal pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acetone-diméthylacetal
Pour plus d'informations sur les spécifications et risques, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques VWR.
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –5 °C
Numéro MDL: MFCD00008479
Numéro CAS: 77-76-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité