Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetone-diméthylacetal, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,2-Diméthoxypropane

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

73137-5ML-FEA 98.9 EUR InStock
73137-5ML-F
Acetone-diméthylacetal, Supelco®
Acetone-diméthylacetal


Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –5 °C
Numéro MDL: MFCD00008479
Numéro CAS: 77-76-9
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité