Formaldéhyde-diméthylacétal ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12055.0F A12055.AE A12055.AP
A12055.0FEA 102 EUR InStock
A12055.0F A12055.AE A12055.AP
Formaldéhyde-diméthylacétal ≥98%
Formaldéhyde-diméthylacétal
Purity: 98%
CAS No.: 109-87-5
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3545
Melting Point: -105°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1697025
Merck Reference: 14,6012
UN No.: 1234
MDL No.: MFCD00008495
Formule: CH₂(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 41…42 °C
Point de fusion: –105 °C
Densité: 0.863
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008495
Numéro CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
ONU: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité