Butanol-1 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
232080010 232080025 232080250
ACRO232080010EA 54.9 EUR InStock
ACRO232080010 ACRO232080025 ACRO232080250
Butanol-1 99.5% pour analyses
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.01 %
Aldehyde (C4H8O) Passes test
Butyl ether ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité