Butanol-1 ≥99.0%, Ultrapure pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
32443.K2 32443.K7 32443.M1
32443.K2EA 69.6 EUR InStock
32443.K2 32443.K7 32443.M1
Butanol-1 ≥99.0%, Ultrapure pour spectrophotométrie
Butanol-1
Purity: 99.0+%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.810
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,1540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité