Butanol-1 ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Alcool butylique primaire
L13171.0FEA 58.1 EUR InStock
L13171.0F L13171.AU L13171.AE
Butanol-1 ≥99%
Butanol-1
Purity: 99%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –90 to –89 °C
Densité: 0,810
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1540
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité