Butanol-1
Fournisseur: Serva
Synonyms: Alcool butylique primaire
SERA39550.01EA 0 EUR InStock
SERA39550.01
Butanol-1
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 117,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01539
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité