1-Décanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17288.0F A17288.AP
A17288.0FEA 88.6 EUR InStock
A17288.0F A17288.AP
1-Décanol ≥98%
1-Décanol
Purity: 98+%
CAS No.: 112-30-1
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.828
Refractive Index: 1.4370
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: 6°
Boiling Point: 230-232°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 1735221
Merck Reference: 14,2855
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004747
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Point d'ébullition: 230…232 °C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0.828
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004747
Numéro CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2855
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité