Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dodécanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC13061000EA 67 EUR InStock
EHERC13061000
1-Dodécanol
1-Dodécanol


Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MW: 186,34 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 119 °C
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité