1-Dodécanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE156EA 290 EUR InStock
PROOCHE156
1-Dodécanol
1-Dodécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MW: 186,34 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 119 °C
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité