1-Eicosanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08807.14EA 30 EUR InStock
ALFAL08807.14 ALFAL08807.22
1-Eicosanol 96%
1-Eicosanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298,55 g/mol
Point d'ébullition: 220…225 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 62…66 °C
Densité: 0,841
Point d'éclair: 195 °C (383 °F)
Numéro MDL: MFCD00002938
Numéro CAS: 629-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité