1-Eicosanol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22051.0100EA 100 EUR InStock
8.22051.0100 8.22051.9999
1-Eicosanol pour la synthèse
1-Eicosanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298,55 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71,5 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Numéro MDL: MFCD00002938
Numéro CAS: 629-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 65 °C
Molar Mass 298.55 g/mol
Boiling Point 220 - 225 °C (4 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Ignition Point 245 °C
Synonyms Arachyl alcohol
Hill Formula C20H42O
Chemical Formula CH3(CH2)19OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité