1-Heptadécanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Heptadecan-1-ol, Hexadecyl carbinol, 1-Heptadecanol
L20404.06 L20404.14
L20404.06EA 77.4 EUR InStock
L20404.06 L20404.14
1-Heptadécanol
1-Heptadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
MW: 256,47 g/mol
Point d'ébullition: 308…309 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002822
Numéro CAS: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité