1-Heptanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Heptyl alcohol
120360010 120362500 120360025
ACRO120360010EA 54.7 EUR InStock
ACRO120360010 ACRO120362500 ACRO120360025
1-Heptanol 98%
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.8219 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002986
Numéro CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Bromine number ≤0.1 g Br/100 g
Acid number ≤0.5 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité