L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-Heptanol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Heptyl alcohol
MQ200
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
8.20624.0500EA 56.1 EUR InStock
8.20624.0500 8.20624.1000 8.20624.0100
1-Heptanol zS, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
MW: 116.2 g/mol
Point d'ébullition: 176
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002986
Numéro CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (18 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 116.2 g/mol
Boiling Point 176 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité