1-Heptanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCHE137EA 290 EUR InStock
PROOCHE137
1-Heptanol
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00002986
Numéro CAS: 111-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité