1-Hexadécanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 49.1 EUR InStock
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Hexadécanol 96%
1-Hexadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Point d'ébullition: 344 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité