Alcool cétylique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Alcool cétyliqueAlcool palmitique
1.00989.9024EA 662 EUR InStock
1.00989.9024
Alcool cétylique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
1-Hexadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Point d'ébullition: 305…330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…52 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
Merck Index: 13,02037
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité