Hexan-1-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18232.0F A18232.AP
A18232.0FEA 91.5 EUR InStock
A18232.0F A18232.AP
Hexan-1-ol ≥99%
1-Hexanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-27-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.814
Refractive Index: 1.4180
Appearance: Colourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 969167
Merck Reference: 14,4697
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00002982
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 157 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 0.814
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
ONU: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité