1-Hexanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Alcool hexylique
PROOCHE136EA 290 EUR InStock
PROOCHE136
1-Hexanol
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
ONU: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/48/731248.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité