1-Nonanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
157471000 157472500 157470010
ACRO157471000EA 29.9 EUR InStock
ACRO157471000 ACRO157472500 ACRO157470010
1-Nonanol 97%
1-Nonanol
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.827 g/cm³
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4324 to 1.4344 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité