1-Nonanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12510.22 A12510.36
A12510.22EA 32.4 EUR InStock
A12510.22 A12510.36
1-Nonanol ≥99%
1-Nonanol
Purity: 99%
CAS No.: 143-08-8
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 969213
Merck Reference: 14,6679
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002990
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.827
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6679
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité