1-Nonanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: n-Nonanol
EHERC15623200EA 55.3 EUR InStock
EHERC15623200
1-Nonanol
1-Nonanol
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité