1-Octadécanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12020.0E A12020.30 A12020.36
A12020.0EEA 104 EUR InStock
A12020.0E A12020.30 A12020.36
1-Octadécanol ≥97%
1-Octadécanol
Purity: 97%
CAS No.: 112-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17OH
Formula Weight: 270.50
Flash Point: 174°(345°F)
Physical Form: Flakes or pellets
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 210°/15mm
Beilstein Reference: 1362907
Merck Reference: 14,8805
MDL No.: MFCD00002823
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Point d'ébullition: 210 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 174 °C (345 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 14,8805
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité