1-Octadécanol pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07680.0100 8.07680.1000
8.07680.0100EA 37.6 EUR InStock
8.07680.0100 8.07680.1000
1-Octadécanol pour la synthèse
1-Octadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₈H₃₈O
Molar Mass 270.49 g/mol
Boiling point 330 - 360 °C (1013 hPa)
Density 0.805 - 0.815 g/cm³ (60 °C)
Flash point 195 °C
Ignition temperature 230 °C DIN 51794
Melting Point 55 - 60 °C
Vapor pressure  - 1 hPa (20 °C)
Bulk density 300 kg/m³
Solubility (20 °C) practically insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK NWG not water endangering
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité