Octanol-1 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Alcool octylique primaire
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20931.0025EA 16.5 EUR InStock
8.20931.0025 8.20931.9165 8.20931.2500 8.20931.0100 8.20931.1000 8.20931.9025 8.20931.9999 8.20931.0106 8.20931.9170
Octanol-1 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Octanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
Merck Index: 13,06784
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/03/731403.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point -16 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.031 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 270 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité