Pentanol-1 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
30898.AK 30898.K2 30898.K7
30898.AKEA 44 EUR InStock
30898.AK 30898.K2 30898.K7
Pentanol-1 99+% ACS
Pentanol-1
Purity: 99+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4103
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.812
Point d'éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité