Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentanol-1

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Alcool n-amyliqueAlcool n-pentylique

EHERC15981100EA 67 EUR InStock
EHERC15981100
Pentanol-1
Pentanol-1


Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 137,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07257
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/731515.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité