L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pentanol-1 zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
MQ200
8.07500.0100 8.07500.1000 8.07500.2500 8.07500.9160
8.07500.0100EA 24.4 EUR InStock
8.07500.0100 8.07500.1000 8.07500.2500 8.07500.9160
Pentanol-1 zS, Sigma-Aldrich®
Pentanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 137.9
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
ONU: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 22 g/l (20 °C)
Melting Point -79 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Refractive Index 1.41 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.815 g/cm3 (20 °C)
pH (22 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 300 °C DIN 51794
Evaporation Number 2.7
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité