Pentanol-1 ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Alcool n-amyliqueAlcool n-pentylique
20791.292EA 62.3 EUR InStock
20791.292
Pentanol-1 ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Pentanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 137,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/731515.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 137 - 139 °C
Density (20/4) 0.813 - 0.817
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité