Pentanol-1 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Alcool n-amyliqueAlcool n-pentylique
20800.294EA 49 EUR InStock
20800.294
Pentanol-1 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Pentanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 137,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/731515.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.813 --> 0.817
Refractive index (20°C) 1.409 --> 1.412
Water (KF) Max. 0.30 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité