Propanol-1 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
232070010 232070025 232070100
ACRO232070010EA 79.6 EUR InStock
ACRO232070010 ACRO232070025 ACRO232070100
Propanol-1 99.5% pour analyses
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 97 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
ONU: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=c8e0be8cca0b6a3e733478c7f66eac782f376115&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 % (GC)
Acetone ≤0.01 % (GC)
E/E ≤0.05 % (GC)
Methanol ≤0.05 % (GC)
2-Propanol ≤0.05 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité