Propanol-1 99% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Alcool propylique normal
22933.K2EA 80 EUR InStock
22933.K2 22933.K7
Propanol-1 99% pour spectrophotométrie
Propanol-1
Purity: 99%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.804
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0,804
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
ONU: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité