Propanol-1, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Alcool propylique normal
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.00996.6025EA 0 EUR InStock
1.00996.6025 1.00996.9190 1.00996.2500 1.00996.1000
Propanol-1, EMPLURA®, Supelco®
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
ONU: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08027
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité