1-Tétracosanol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tricosyl carbinol, 1-Tetracosyl alcohol, Tetracosanol, Lignoceryl alcohol, 1-Hydroxy tetracosane
258150010 258151000
ACRO258150010EA 906 EUR InStock
ACRO258150010 ACRO258151000
1-Tétracosanol 99+%
1-Tétracosanol
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₂OH
MW: 354,66 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…77 °C
Point d'éclair: 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042662
Numéro CAS: 506-51-4
EINECS: 208-043-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité