1-Undécanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
140681000 140685000
ACRO140681000EA 35.4 EUR InStock
ACRO140681000 ACRO140685000
1-Undécanol 98%
1-Undécanol
Formule: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.831 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004751
Numéro CAS: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.829 to 0.833
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité