(±)-2-Décanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
331600050 331600250
ACRO331600050EA 26.2 EUR InStock
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Décanol 98%
(±)-2-Décanol
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004594
Numéro CAS: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité