(±)-2-Décanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
L05688.06 L05688.14
L05688.06EA 32.8 EUR InStock
L05688.06 L05688.14
(±)-2-Décanol ≥98%
(±)-2-Décanol
Purity: 98%
CAS No.: 1120-06-5
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -5°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1719664
MDL No.: MFCD00004594
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.825
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004594
Numéro CAS: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité