L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 99,7 GC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
40983.K2 40983.M1
40983.K2EA 69.4 EUR InStock
40983.K2 40983.M1
Propanol-2 99,7 GC
Propanol-2
Purity: 99.7+%
CAS No.: 67-63-0
Molecular Formula: (CH3)2CHOH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 12°(53°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.785
Refractive Index: 1.3770
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 635639
Merck Reference: 14,5208
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00011674
Suitable for environmental, pesticide, and GC analysis
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.785
Point d'éclair: 12 °C (53 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,5208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité