Propanol-2 ≥99.7% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
Conditionné dans l'eau.
9334-22EA 119.64 EUR InStock
9334-22 9334-03
Propanol-2 ≥99.7% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃CHOHCH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.7 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.1 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité