Propanol-2, Prepsolv® pour la chromatographie préparative, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.13350.2500EA 76.3 EUR InStock
1.13350.2500
Propanol-2, Prepsolv® pour la chromatographie préparative, Supelco®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité