Propanol-2, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol
20838.294EA 36.5 EUR InStock
20838.294
Propanol-2, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Liquide limpide incolore
Indice de couleur Max. 10 APHA
Titre Min. 99,8 %
Aldéhydes Max. 0,0002 %
Formaldéhyde Max. 0,0002 %
Cétones (en C3H6O) Max. 0,0050 %
Méthanol Max. 0,1 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,0010 %
Eau (K.F.) Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique Max. 60,0 APHA
Acidité Max. 0,0020 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bore) Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,01 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité