Propanol-2 ≥99.0% Ph. Eur., USP
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
20904.293EA 28.8 EUR InStock
20904.293 20904.320 20904.470 20904.360 20904.555
Propanol-2 ≥99.0% Ph. Eur., USP
Propanol-2
Residues of metal catalysts or reagents: Conforms to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.785 - 0.789
Residual solvents (CPMP/ICH/283/95) Conforms
Residues of metal catalysts or reagents Conforms
As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.1 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP Passes test
Ph.Eur. specifications: .
Identification B [Ph.Eur.] 1.376 - 1.379
Identification C Passes test USP
Appearance test Passes test Ph.Eur.
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Absorbance (230 nm) [Ph.Eur.] ≤ 0.30
Absorbance (250 nm) [Ph.Eur.] ≤ 0.10
Absorbance (270 nm) [Ph.Eur.] ≤ 0.03
Absorbance (290 nm) [Ph.Eur.] ≤ 0.02
Absorbance (310 nm) [Ph.Eur.] ≤ 0.01
Absorption curve (*) Passes test Ph.Eur.
Benzene [Ph.Eur.] ≤ 2 ppm
Total of impur. excl.2-butanol [Ph.Eur.] ≤ 0.3 %
Peroxides Passes test Ph.Eur.
Non-volatile substances [Ph.Eur.] ≤ 20 ppm
Water [Ph.Eur.] ≤ 0.5 %
USP specifications: .
Assay [USP] ≥ 99
Identification A Passes test USP
Identification B (*) Passes test USP
Methanol [USP] (*) ≤ 0.02 %
Each other indiv.known impurity [USP](*) ≤ 0.1 %
Individual unspecified impurity [USP](*) ≤ 0.1 %
Total impurities [USP] (*) ≤ 1.0 %
Limit of nonvolatile residue [USP] ≤ 0.005 %
Specific gravity (25°C) [USP] 0.783 - 0.787
Refractive index (20°C) [USP] 1.376 - 1.378
Acidity Passes test USP
Water determination [USP] ≤ 0.5 %
(*): Results based on manufacturer (*)
(*) Absorption curve: The spectrum shows a steadily descending curve with no observable peaks or shoulders.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité