(±)-2-Undécanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14441.09 A14441.18
A14441.09EA 66.4 EUR InStock
A14441.09 A14441.18
(±)-2-Undécanol ≥98%
(±)-2-Undécanol
Purity: 98+%
CAS No.: 1653-30-1
Molecular Formula: C11H24O
Formula Weight: 172.31
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Mild
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1719795
MDL No.: MFCD00021958
Formule: C₁₁H₂₄O
Point d'ébullition: 228…229 °C
Point de fusion: 1…3 °C
Densité: 0.828
Point d'éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021958
Numéro CAS: 1653-30-1
EINECS: 216-722-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité