(±)-3-Heptanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Heptyl alcohol, 3-Heptanol, Heptan-3-ol, Butylethylcarbinol, (±)-Ethyl butyl carbinol, (±)-Butyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy heptane
149091000 149095000 149090250
ACRO149091000EA 136 EUR InStock
ACRO149091000 ACRO149095000 ACRO149090250
(±)-3-Heptanol 98%
(±)-3-Heptanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.818 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004586
Numéro CAS: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité