(±)-3-Hexanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20210.14 B20210.22
B20210.14EA 68.9 EUR InStock
B20210.14 B20210.22
(±)-3-Hexanol ≥98%
(±)-3-Hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 623-37-0
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4150
Odour: Characteristic
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1718964
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004582
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 134…136 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.81
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004582
Numéro CAS: 623-37-0
EINECS: 210-790-0
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39530c9bef58d2cdcee4bbc14b525d77fdf89c21&vid=f007f095722cbdace163e1263edb2bf7a2739678&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité